Learn More
Sonics Materials ULTRASCHALL-DESINTEGRATOR 750W
Robuste und zuverlässige 750 Watt-Ultraschallprozessoren für kleine und mittlere Volumina, die sich ideal für die sichere Verarbeitung einer breiten Palette von organischen und anorganischen Materialien von 250 Mikroliter bis zu 1 Liter eignen.
Marke:  Sonics Materials VC-750-220
Artikelnummer. 11743619
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Ultraschallprozessoren für Anwendungen mit kleinem und mittlerem Volumen
  • 750 Watt Ultraschallprozessoren für die sichere Verarbeitung einer Vielzahl von organischen und anorganischen Materialien, von 250 Mikrolitern bis zu 1 Litern.
  • Zu den typischen Anwendungen gehören: Nanotechnologie (Herstellung von Nanomaterialien und Graphen-Dispersionen), Zelllyse, Probenvorbereitung, Homogenisierung, ChIP-Assay, Emulgierung, Disaggregation und Deagglomeration sowie Anwendungen im Bereich der sonochemischen Flüssigkeitsverarbeitung
  • Energieüberwachung, digitales Wattmeter, mikroprozessorgesteuert und programmierbar
  • 10 Stunden-Zeitschaltuhr
Spezifikation
Spezifikation
Ultraschallprozessor
750 W
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Sonics Materials ULTRASCHALL-DESINTEGRATOR 750W > Wirkleistung: 750 W