Learn More
Koflo Montierte In-Line-Mischer aus Polyacetal
Mounted In-Line Static Mixers can be used with any compression fitting with the same tubing OD.
Marke:  Koflo 04668-16
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11724149
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • For use with compression fitting with the same tubing OD
Spezifikation
Spezifikation
0.5 in.
11.3 in.
Eingebaute Inline-Mischer
13 mm
286 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Koflo Montierte In-Line-Mischer aus Polyacetal > Länge:286mm