Learn More
VACUUBRAND™ Chemie-Pumpstand PC 3010 NT VARIO™ Select
Diese VARIO-Pumpstände bieten ein sehr großes Saugvermögen und erreichen ein besonders gutes Endvakuum. Der PC 3010 NT VARIO select ist daher ideal für Eindampfungen großer Mengen hochsiedender Lösemittel auch bei niedrigen Temperaturen.
13375.00 CHF
Spezifikation
Max. Vakuum | 0,6 mbar |
---|---|
Enthält | Montierte Pumpe, manuell |
Geräuschpegel | 47 dBA |
Gewicht (metrisch) | 29,7 kg |
Flussrate | 12,8 m3/h |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17744919
|
VACUUBRAND™
25744850 |
CEE |
13375.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17754919
|
VACUUBRAND™
25744851 |
CH |
13375.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17764919
|
VACUUBRAND™
25744852 |
UK |
13375.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Vakuum-Controller VACUU·SELECT mit grafischer Bedienoberfläche und vordefinierten Vakuumprozessen vereinfacht die Arbeit im Labor
- automatische Siedepunkterkennung und Anpassung des Vakuums für kurze Prozesszeiten
- ideal für Eindampfungen großer Mengen hochsiedender Lösemittel auch bei niedrigen Temperaturen
- unübertroffene Membranlebensdauer, daher minimale Betriebs- und Wartungskosten
- ausgezeichnete Umweltverträglichkeit durch niedrigen Energieverbrauch und effiziente Lösemittelrückgewinnung
Spezifikation
0,6 mbar | |
47 dBA | |
12,8 m3/h | |
616 mm | |
Vakuumsystem | |
Einsatz in Kleinstanlagen, Kilolaboren, Scale-up-Anlagen | |
Rotationsverdampfer, Vakuumtrockenschränke, Vakuumdestillationssäulen |
Montierte Pumpe, manuell | |
29,7 kg | |
450 mm | |
387 mm | |
IP 40 | |
1,1 bar | |
200/230 V |