Learn More
VACUUBRAND™ Chemie-Pumpstand PC 3010 NT VARIO™ Select
GREENER_CHOICE
Diese VARIO-Pumpstände bieten ein sehr großes Saugvermögen und erreichen ein besonders gutes Endvakuum. Der PC 3010 NT VARIO select ist daher ideal für Eindampfungen großer Mengen hochsiedender Lösemittel auch bei niedrigen Temperaturen.
Marke:  VACUUBRAND™ 25744850
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17744919
  • 13375.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der VACUU·SELECT Vakuumregler mit grafischer Benutzeroberfläche und vordefinierten Anwendungen vereinfacht die Arbeit im Labor
  • Kurze Prozesszeiten durch automatische Siedepunktbestimmung und Vakuumeinstellung
  • Ideal zur Verdampfung großer Mengen von Lösungsmitteln mit hohem Siedepunkt, auch bei niedrigen Temperaturen
  • Extra lange Membranlebensdauer, daher minimale Betriebs- und Wartungskosten
  • Umweltverträglichkeit durch geringen Energieverbrauch und effiziente Lösungsmittelrückgewinnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,6 mbar
47 dBA
29,7 kg
450 mm
387 mm
IP 40
1,1 bar
200/230 V
Montierte Pumpe, manuell
CEE
12,8 m3/h
616 mm
Vakuumsystem
Einsatz in Kleinstanlagen, Kilolaboren, Scale-up-Anlagen
Rotationsverdampfer, Vakuumtrockenschränke, Vakuumdestillationssäulen