Learn More
VACUUBRAND™ Chemie-Pumpstand PC 3010 NT VARIO™ Select
Diese VARIO-Pumpstände bieten ein sehr großes Saugvermögen und erreichen ein besonders gutes Endvakuum. Der PC 3010 NT VARIO select ist daher ideal für Eindampfungen großer Mengen hochsiedender Lösemittel auch bei niedrigen Temperaturen.
Marke: VACUUBRAND™ 25744852
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der VACUU·SELECT Vakuumregler mit grafischer Benutzeroberfläche und vordefinierten Anwendungen vereinfacht die Arbeit im Labor
- Kurze Prozesszeiten durch automatische Siedepunktbestimmung und Vakuumeinstellung
- Ideal zur Verdampfung großer Mengen von Lösungsmitteln mit hohem Siedepunkt, auch bei niedrigen Temperaturen
- Extra lange Membranlebensdauer, daher minimale Betriebs- und Wartungskosten
- Umweltverträglichkeit durch geringen Energieverbrauch und effiziente Lösungsmittelrückgewinnung
Spezifikation
0,6 mbar | |
47 dBA | |
29,7 kg | |
450 mm | |
387 mm | |
IP 40 | |
1,1 bar | |
200/230 V |
Montierte Pumpe, manuell | |
UK | |
12,8 m3/h | |
616 mm | |
Vakuumsystem | |
Einsatz in Kleinstanlagen, Kilolaboren, Scale-up-Anlagen | |
Rotationsverdampfer, Vakuumtrockenschränke, Vakuumdestillationssäulen |