Learn More
VACUUBRAND™ Chemiepumpeneinheit, PC 3001 VARIO select
GREENER_CHOICE
Ermöglicht eine präzise Vakuumsteuerung durch Motordrehzahlregelung. Der automatische Verdampfungsmodus eignet sich perfekt zur Steuerung von Anwendungen wie der Rotationsverdampfung. Verschiedene Kondensatortypen für eine Reihe von gewünschten Anwendungen erhältlich.
Marke:  VACUUBRAND™ 20700245
8516.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24352" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16251812
  • 7815.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die VACUU·SELECT Steuerung erkennt den Siedepunkt von Lösungsmitteln und passt die Pumpenmotordrehzahl automatisch an, um die Prozesssteuerung der Lösungsmittelverdampfung beizubehalten
  • Vereinfachte Laborarbeit durch die grafische Benutzeroberfläche und vordefinierte Anwendungen
  • Verkürzte Prozesszeiten durch automatische Siedepunktbestimmung und kontinuierliche Optimierung der Vakuumwerte
  • Kompakt und leistungsstark; hervorragende Leistung selbst bei kontinuierlichem Kondensatablass
  • Extrem niedriger Energieverbrauch, effiziente Lösungsmittelrückgewinnung und ölfrei für einen umweltfreundlichen Betrieb
  • Manuelle Sollwertsteuerung für einfache Prozesse, Möglichkeit für vollautomatische Destillationen oder einzigartige Anwendungen mit Drag-and-Drop
  • VARIO-Drehzahlregelung für außergewöhnlich lange Wartungsintervalle
  • Der Glas-Ansaugabscheider verhindert mit seiner robusten Schutzbeschichtung, dass Partikel und Flüssigkeitstropfen in die Pumpe gelangen, wodurch Schäden verhindert und die Lebensdauer der Pumpe verlängert wird
  • Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, sogar mit Lösungsmitteln mit hohem Siedepunkt
  • Das Touchscreen-Display kann auch mit Schutzhandschuhen bedient werden
  • Auswahl aus 14 Sprachen
  • Flüsterleise und mit extrem geringen Vibrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
  • PC_3001_VARIO_select_animated_logo
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:08
    Loaded: 0.00%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:08
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    PC_3001_VARIO_select_animated_logo
Name des Produkts
VACUUBRAND™ Chemiepumpeneinheit, PC 3001 VARIO select > PC 3001 VARIO Select EK Peltronic, Kaltgerätestecker EN 60320