Learn More
Biochrom Zellenhalter mit variablem Lichtweg
Für die Verwendung mit Ultrospec 7000/8000/9000.
Marke: Biochrom 80-7100-05
Beschreibung
- Hält Zellen mit 1, 2, 5, 10, 20, 50 und 100 mm Pfadlänge
- Eine Flügelschraube im Lieferumfang
Spezifikation
Zellenhalter | |
Ultrospec 7000/8000/9000 | |
Eine Flügelschraube |
Reusable | |
Zellen mit 1, 2, 5, 10, 20, 50 und 100 mm Pfadlänge | |
Rechteckig |