Learn More
Pyrex™ Medienflaschen mit thermoplastischem Polyesterverschluss
Aus temperatur- und chemikalienbeständigem Borosilikatglas. Pyrex™ Medienlaborflaschen mit thermoplastischem Polyesterverschluss sind mit chemisch beständiger PTFE-Dichtscheibe und Ausgießring versehen. Die weiße Graduierung und die Beschriftungsfläche gewährleisten eine einfache Volumenbestimmung. Geeignet für die Heißluft-Sterilisation bis 180 °C gemäß ISO 4796.
Marke: Pyrex 1516/01RED
120.74 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus temperatur- und chemikalienbeständigem Borosilikatglas
- Flaschen komplett mit thermoplastischem Polyesterdeckel, PTFE-Dichtscheibe und Ausgießring
- Beständig gegen Heissluft-Sterilisation bis zu 180 °C
- Die Dichtscheibe aus PTFE ist resistent gegen chemische Korrosion
- Die weiße Graduierung und die Beschriftungsfläche gewährleisten eine einfache Volumenbestimmung
- Entspricht ISO 4796
- Mit aufgedrucktem Nachverfolgungscode zum Herunterladen eines Chargenzertifikates
- Chargenzertifikat zum Download unter www.scilabware.com
Spezifikation
25 ml | |
Borosilikatglas | |
Ja | |
Thermoplastisches Polyester | |
36 mm |
Hochtemperaturkappe und Ausgießring | |
ISO 4796 | |
70 mm | |
25 mm | |
Kappe |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen