Learn More
Vanillinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Vanillic acid is used as a flavoring agent in food. It acts as an intermediate in the production of vanillin from ferulic acid. Further, it is used in wine and vinegar.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Vanillinsäure wird als Aromastoff in Lebensmitteln verwendet. Sie wirkt als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Vanillin aus Ferulinsäure. Außerdem wird sie in Wein und Essig verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Vanillic Acid |
Schmelzpunkt | 210°bis 218 °C |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Beilstein | 2208364 |
Merck Index | 14,9931 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol and ether. |
Formelmasse | 168.15 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 25 g |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
S12K030 | Analysenzertifikat | 19/06/2024 | A12074.22,A12074.14,A12074.36 |
R02I030 | Analysenzertifikat | 20/02/2024 | A12074.22,A12074.14,A12074.36 |
Y09J015 | Analysenzertifikat | 05/12/2023 | A12074.22,A12074.14,A12074.36 |
M09J001 | Analysenzertifikat | 13/01/2023 | A12074.22,A12074.14,A12074.36 |
Y08I019 | Analysenzertifikat | 22/11/2022 | A12074.22,A12074.14,A12074.36 |
Sicherheit und Handhabung
- Vanillic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid