Learn More
Vanadium(V)-triisopropoxid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5588-84-1 | C9H24O4V | 247.23 g/mol
41.96 CHF - 2344.40 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 5588-84-1 |
---|---|
Summenformel | C9H24O4V |
Molekulargewicht (g/mol) | 247.23 |
MDL-Nummer | MFCD00015017 |
InChI-Schlüssel | JOUSPCDMLWUHSO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | vanadium v oxytriisopropoxide, oxotris propan-2-olato vanadium, vanadium v triisopropoxide oxide, oxotri isopropoxo vanadium, vtip, vo oipr 3, vanadium triisopropoxy oxide, triisopropoxy oxo vanadium, vanadium v tri-isopropoxy oxide, dsggjxauqhkogq-uhfffaoysa-n |
PubChem CID | 79702 |
IUPAC-Name | Oxovanadium; Propan-2-ol |
SMILES | O=[V].CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11443830
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089798.03 |
1 g | N/A | ||||||
11453830
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089798.06 |
5 g | N/A | ||||||
11433830
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089798.14 |
25 g | N/A | ||||||
11463830
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089798.22 |
100 g | N/A | ||||||
11423830
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089798.36 |
500 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Vanadium(V) triisopropoxide oxide serves as a building block for a series of neutral oxovanadium complexes containing both ethoxide and acetylacetonate ligands. It is also used in catalysis. Further, it acts as a precursor and used in thermal atomic layer deposition of vanadium pentoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
5588-84-1 | |
247.23 | |
JOUSPCDMLWUHSO-UHFFFAOYSA-N | |
79702 | |
O=[V].CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O |
C9H24O4V | |
MFCD00015017 | |
vanadium v oxytriisopropoxide, oxotris propan-2-olato vanadium, vanadium v triisopropoxide oxide, oxotri isopropoxo vanadium, vtip, vo oipr 3, vanadium triisopropoxy oxide, triisopropoxy oxo vanadium, vanadium v tri-isopropoxy oxide, dsggjxauqhkogq-uhfffaoysa-n | |
Oxovanadium; Propan-2-ol |
Spezifikation
81°C to 83°C (2mmHg) | |
-12°C | |
Orange-Gelb | |
C9H24O4V | |
MFCD00015017 | |
45°C (113°F) | |
Miscible with toluene,hexane and isopropanol. | |
O=[V].CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O | |
247.23 | |
242.2 | |
Moisture sensitive |
Vanadium (V) triisopropoxide oxide | |
5588-84-1 | |
Flüssigkeit | |
VO[CHO(CH3)2]3 | |
UN1993 | |
vanadium v oxytriisopropoxide, oxotris propan-2-olato vanadium, vanadium v triisopropoxide oxide, oxotri isopropoxo vanadium, vtip, vo oipr 3, vanadium triisopropoxy oxide, triisopropoxy oxo vanadium, vanadium v tri-isopropoxy oxide, dsggjxauqhkogq-uhfffaoysa-n | |
JOUSPCDMLWUHSO-UHFFFAOYSA-N | |
Oxovanadium; Propan-2-ol | |
79702 | |
96% | |
1.04 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H226-H315-H319-H335
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN, NICHt NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 226-997-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Vanadium(V) triisopropoxide oxide
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Vanadium(V) triisopropoxide oxide