Learn More
Vanadium(V)-triisopropoxid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11443830
Vanadium(V)-triisopropoxid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443830
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11443830
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089798.03
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 5588-84-1 | C9H24O4V | 247.23 g/mol
Vanadium(V) triisopropoxide oxide serves as a building block for a series of neutral oxovanadium complexes containing both ethoxide and acetylacetonate ligands. It is also used in catalysis. Further, it acts as a precursor and used in thermal atomic layer deposition of vanadium pentoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5588-84-1
Summenformel C9H24O4V
Molekulargewicht (g/mol) 247.23
MDL-Nummer MFCD00015017
InChI-Schlüssel JOUSPCDMLWUHSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium v oxytriisopropoxide, oxotris propan-2-olato vanadium, vanadium v triisopropoxide oxide, oxotri isopropoxo vanadium, vtip, vo oipr 3, vanadium triisopropoxy oxide, triisopropoxy oxo vanadium, vanadium v tri-isopropoxy oxide, dsggjxauqhkogq-uhfffaoysa-nMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 79702
IUPAC-Name Oxovanadium; Propan-2-ol
SMILES O=[V].CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O
Spezifikation
Siedepunkt 81°C to 83°C (2mmHg)
Chemischer Name oder Material Vanadium (V) triisopropoxide oxide
Schmelzpunkt -12°C
Farbe Orange-Gelb
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1 g
Strukturformel VO[CHO(CH3)2]3
UN-Nummer UN1993
Flammpunkt 45°C (113°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with toluene,hexane and isopropanol.
Formelmasse 242.2
Reinheit (%) 96%
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.04 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252799 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/10/2024 Catalog Number089798.22,089798.03,089798.14,089798.36,089798.06
Chargennummer10249510 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2024 Catalog Number089798.22,089798.03,089798.14,089798.36,089798.06
Chargennummer10245482 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number089798.22,089798.03,089798.14,089798.36,089798.06
ChargennummerU24G023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2022 Catalog Number089798.22,089798.03,089798.14,089798.36,089798.06
ChargennummerX17I050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/10/2022 Catalog Number089798.22,089798.03,089798.14,089798.36,089798.06
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadium(V) triisopropoxide oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Vanadium(V) triisopropoxide oxide
Name des Produkts
Vanadium(V)-triisopropoxid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >