Learn More
Vanadium(V)-trifluoridoxid, 99 %, Thermo Scientific™
73.46 CHF - 254.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13709-31-4 |
---|---|
Summenformel | F3H3OV |
Molekulargewicht (g/mol) | 126.96 |
MDL-Nummer | MFCD00042555 |
InChI-Schlüssel | HHQFLEDKAVLHOM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | trifluorooxovanadium, trifluoro oxo vanadium, vanadium oxytrifluoride, vof3, vanadium v trifluoride oxide, vanadium v oxyfluoride, vanadium,trifluorooxo-, t-4-9ci |
PubChem CID | 123322 |
IUPAC-Name | Oxovanadium; Trihydrofluorid |
SMILES | F.F.F.O=[V] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11367727
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014128.06 |
5 g | N/A | ||||||
11377727
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014128.14 |
25 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13709-31-4 | |
126.96 | |
HHQFLEDKAVLHOM-UHFFFAOYSA-N | |
123322 | |
F.F.F.O=[V] |
F3H3OV | |
MFCD00042555 | |
trifluorooxovanadium, trifluoro oxo vanadium, vanadium oxytrifluoride, vof3, vanadium v trifluoride oxide, vanadium v oxyfluoride, vanadium,trifluorooxo-, t-4-9ci | |
Oxovanadium; Trihydrofluorid |
Spezifikation
Vanadium(V) trifluoride oxide | |
13709-31-4 | |
F3H3OV | |
UN3290 | |
Insoluble in water. | |
F.F.F.O=[V] | |
126.96 | |
123.94 | |
Moisture sensitive |
300°C | |
Pulver | |
MFCD00042555 | |
trifluorooxovanadium, trifluoro oxo vanadium, vanadium oxytrifluoride, vof3, vanadium v trifluoride oxide, vanadium v oxyfluoride, vanadium,trifluorooxo-, t-4-9ci | |
HHQFLEDKAVLHOM-UHFFFAOYSA-N | |
Oxovanadium; Trihydrofluorid | |
123322 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H300-H310-H330-H314-H318
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H312+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 237-250-7
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen