Learn More
Vanadium(V)-trifluoridoxid, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Vanadium(V) trifluoride oxide |
Schmelzpunkt | 300°C |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3290 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 123.94 |
Reinheit (%) | 99% |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vanadium(V)-trifluoridoxid, 99 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur