Learn More
Vanadium(V)-oxid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1314-62-1 | O5V2 | 181.88 g/mol
22.20 CHF - 285.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-62-1
Summenformel O5V2
Molekulargewicht (g/mol) 181.88
MDL-Nummer MFCD00011457
InChI-Schlüssel GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
13475122
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
450160250
25 g Glasflasche
22.20 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13485122
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
450162500
250 g Kunststoffflasche
99.25 CHF
250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13425122
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
450160010
1 kg Kunststoffflasche
285.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Vanadium(V)-oxid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals