Learn More
Vanadium(V)-oxid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1750.0°C |
Chemischer Name oder Material | Vanadium(V) oxide |
Schmelzpunkt | 690.0°C |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99% min |
Strukturformel | V2O5 |
Merck Index | 15,10107 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 8g/L. Other solubilities: soluble in acids and alkalies, insoluble in alcohol |
IUPAC-Name | Dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium |
Formelmasse | 181.88 |