Learn More
Vanadium(V)-oxid, +99.6 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10584464
Zum Warenkorb hinzufügen
Vanadium(V)-oxid, +99.6 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10584464
1 kg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10584464
Marke: Thermo Scientific Acros 206420010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-62-1
Summenformel O5V2
Molekulargewicht (g/mol) 181.88
MDL-Nummer MFCD00011457
InChI-Schlüssel GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydrideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
IUPAC-Name Dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 1750.0°C
Chemischer Name oder Material Vanadium(V) oxide
Schmelzpunkt 690.0°C
Namenshinweis 99.6+%
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99.60% min
Strukturformel V2O5
Merck Index 15, 10107
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 8g/L. Other solubilities: soluble in acids and alkalies,insoluble in alcohol
Formelmasse 181.88
Reinheit (%) ≥99.6%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 3.35
Dichte 3.3500g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468845 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number206422500,206420010
ChargennummerA0465589 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2024 Catalog Number206422500,206420010
ChargennummerA0464695 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number206422500,206420010
ChargennummerA0413698 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number206422500,206420010
ChargennummerA0406012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number206422500,206420010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadium(V) oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Wirkungen auf/über Laktation
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Vanadium oxide
Name des Produkts
Vanadium(V)-oxid, +99.6 %, Thermo Scientific Chemicals >