Learn More
Vanadium(V)-oxid, +99.6 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1314-62-1 | O5V2 | 181.88 g/mol
95.60 CHF - 282.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-62-1
Summenformel O5V2
Molekulargewicht (g/mol) 181.88
MDL-Nummer MFCD00011457
InChI-Schlüssel GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
IUPAC-Name Dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10753591
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
206422500
250 g Glasflasche
95.60 CHF
250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10584464
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
206420010
1 kg Glasflasche
282.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Kann die Atemwege reizen.
Schädigt die Organe Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 215-239-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse YW2450000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Vanadium(V)-oxid, +99.6 %, Thermo Scientific Chemicals