Learn More
Vanadium(V)-oxid, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10194640
Zum Warenkorb hinzufügen
Vanadium(V)-oxid, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10194640
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10194640
Marke: Thermo Scientific Acros 207995000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-62-1
Summenformel O5V2
Molekulargewicht (g/mol) 181.88
MDL-Nummer MFCD00011457
InChI-Schlüssel GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydrideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 1750.0°C
Chemischer Name oder Material Vanadium(V) oxide
Schmelzpunkt 690.0°C
Namenshinweis 98+%
Farbe Blau
Physikalische Form Pulver, Kristalle oder Stückchen
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98% min
Strukturformel V2O5
Merck Index 15, 10107
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 8g/L. Other solubilities: soluble in acids and alkalies, insoluble in alcohol
IUPAC-Name Dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
Formelmasse 181.88
Reinheit (%) ≥98%
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 3.35
Dichte 3.3500g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468698 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number207991000,207990025,207995000
ChargennummerA0435365 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog Number207991000,207990025,207995000
ChargennummerA0371621 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number207991000,207990025,207995000
ChargennummerA0407008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number207991000,207990025,207995000
ChargennummerA0438888 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2022 Catalog Number207991000,207990025,207995000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadium(V) oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Wirkungen auf/über Laktation
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Vanadium oxide
Name des Produkts
Vanadium(V)-oxid, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >