Learn More
Vanadium(V)-oxid, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10033623
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Vanadium(V)-oxid, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10033623 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10033623
Marke: Thermo Scientific Acros 207991000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1314-62-1 | O5V2 | 181.88 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-62-1
Summenformel O5V2
Molekulargewicht (g/mol) 181.88
MDL-Nummer MFCD00011457
InChI-Schlüssel GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydrideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 1750.0°C
Chemischer Name oder Material Vanadium(V) oxide
Schmelzpunkt 690.0°C
Namenshinweis 98+%
Farbe Blau
Physikalische Form Pulver, Kristalle oder Stückchen
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98% min
Strukturformel V2O5
Merck Index 15, 10107
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 8g/L. Other solubilities: soluble in acids and alkalies,insoluble in alcohol
IUPAC-Name Dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
Formelmasse 181.88
Reinheit (%) ≥98%
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 3.35
Dichte 3.3500g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468698 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number207991000,207990025,207995000
ChargennummerA0435365 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog Number207991000,207990025,207995000
ChargennummerA0371621 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number207991000,207990025,207995000
ChargennummerA0407008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number207991000,207990025,207995000
ChargennummerA0438888 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2022 Catalog Number207991000,207990025,207995000
Name des Produkts
Vanadium(V)-oxid, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >