Learn More
Vanadiumkugel, 3.175 mm (0.125 Zoll) Durchmesser x 3.175 mm (0.125 Zoll) Länge, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11370028
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Vanadiumkugel, 3.175 mm (0.125 Zoll) Durchmesser x 3.175 mm (0.125 Zoll) Länge, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11370028
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Conditionnement:
25 Gramm
5 Gramm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Artikelnummer. 11370028
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042828.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-62-2
Summenformel V
Molekulargewicht (g/mol) 50.94
MDL-Nummer MFCD00011453
InChI-Schlüssel LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC-Name Vanadium
SMILES [V]
Spécification
Chemischer Name oder Material Vanadium slug
Namenshinweis 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 g
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.15g/slug
Form ≈0,15 g/Slug
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM25I026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2022 Catalog Number042828.14,042828.06
ChargennummerK11M35 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number042828.14,042828.06
ChargennummerE11K35 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042828.14,042828.06
ChargennummerC03N28 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042828.14,042828.06
ChargennummerD13R031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042828.14,042828.06
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vanadiumkugel, 3.175 mm (0.125 Zoll) Durchmesser x 3.175 mm (0.125 Zoll) Länge, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis