Learn More
Vanadiumpulver, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11321599
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vanadiumpulver, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321599
50 g
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11321599
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012234.18
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-62-2
Summenformel V
Molekulargewicht (g/mol) 50.94
MDL-Nummer MFCD00011453
InChI-Schlüssel LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC-Name Vanadium
SMILES [V]
Specifications
Chemischer Name oder Material Vanadium
Farbe Silberfarben bis grau
Schmelzpunkt 1900°C
Siedepunkt 3000°C
Aussehen Silver Gray powder
Dichte 6.11
Prozentgehaltsbereich 99.5% (Metals basis)
Menge 50 g
Netzgröße -325 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP05L002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/03/2025 Catalog Number012234.03,012234.30,012234.09,012234.18
ChargennummerX28K049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2024 Catalog Number012234.03,012234.30,012234.09,012234.18
ChargennummerQ23K045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number012234.03,012234.30,012234.09,012234.18
ChargennummerM19K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2024 Catalog Number012234.03,012234.30,012234.09,012234.18
ChargennummerZ04J057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2023 Catalog Number012234.03,012234.30,012234.09,012234.18
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Vanadiumpulver, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >