Learn More
Vanadium(III)-bromid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13470-26-3 | Br3V | 290.654 g/mol
78.80 CHF - 1275.15 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13470-26-3 |
---|---|
Summenformel | Br3V |
Molekulargewicht (g/mol) | 290.654 |
MDL-Nummer | MFCD00049695 |
InChI-Schlüssel | ZOYIPGHJSALYPY-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | vanadium bromide, vanadium tribromide, vanadium bromide vbr3, vanadium iii bromide, wln: va e3, vanadium iii bromide-v |
PubChem CID | 83509 |
IUPAC-Name | Tribromvanadium |
SMILES | [V](Br)(Br)Br |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11334929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
081135.04 |
2 g |
78.80 CHF
2 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11344929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
081135.09 |
10 g |
304.00 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11324929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
081135.18 |
50 g |
1275.15 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Vanadium(III) bromide is used as a catalyst for C(sp3)-H fluorination reactions especially the benzylic fluorination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
13470-26-3 | |
290.654 | |
ZOYIPGHJSALYPY-UHFFFAOYSA-K | |
83509 | |
[V](Br)(Br)Br |
Br3V | |
MFCD00049695 | |
vanadium bromide, vanadium tribromide, vanadium bromide vbr3, vanadium iii bromide, wln: va e3, vanadium iii bromide-v | |
Tribromvanadium |
Spezifikation
Vanadium(III) bromide | |
13470-26-3 | |
99.5% (metals basis) | |
MFCD00049695 | |
Soluble in water and tetrahydrofuran. | |
[V](Br)(Br)Br | |
290.654 | |
290.67 | |
4.00^1^8 g/mL |
(decomposition) | |
Kristallin | |
Br3V | |
vanadium bromide, vanadium tribromide, vanadium bromide vbr3, vanadium iii bromide, wln: va e3, vanadium iii bromide-v | |
ZOYIPGHJSALYPY-UHFFFAOYSA-K | |
Tribromvanadium | |
83509 | |
Moisture sensitive |
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 236-736-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse YW2750000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen