Learn More
Vanadium(III)-bromid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11334929
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Vanadium(III)-bromid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334929
2 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Artikelnummer. 11334929
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 081135.04
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13470-26-3 | Br3V | 290.654 g/mol
Vanadium(III) bromide is used as a catalyst for C(sp3)-H fluorination reactions especially the benzylic fluorination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13470-26-3
Summenformel Br3V
Molekulargewicht (g/mol) 290.654
MDL-Nummer MFCD00049695
InChI-Schlüssel ZOYIPGHJSALYPY-UHFFFAOYSA-K
Synonym vanadium bromide, vanadium tribromide, vanadium bromide vbr3, vanadium iii bromide, wln: va e3, vanadium iii bromide-v
PubChem CID 83509
IUPAC-Name Tribromvanadium
SMILES [V](Br)(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadium(III) bromide
Schmelzpunkt (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 2 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and tetrahydrofuran.
Formelmasse 290.67
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.00^1^8 g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ29I009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog Number081135.09,081135.04,081135.18
ChargennummerU24J031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number081135.09,081135.04,081135.18
ChargennummerJ05W026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number081135.09,081135.04,081135.18
ChargennummerK30U001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number081135.09,081135.04,081135.18
ChargennummerU24H010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number081135.09,081135.04,081135.18
Name des Produkts
Vanadium(III)-bromid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >