Learn More
Ohaus™ Kompakte Präzisionswaage Valor™ 7000
Kompakte, zuverlässige und langlebige Lebensmittelwaage, die Ihre Produktivität beim Wägen und Dosieren von Lebensmitteln erhöht.
677.00 CHF
Spezifikation
Akkulaufzeit | 210 Stunden mit wiederaufladbarem Akku |
---|---|
Anschlusstyp | Ethernet (als Zubehör erhältlich) USB (als Zubehör erhältlich) RS232 (im Lieferumfang enthalten) Zweite RS232 (als Zubehör erhältlich) |
Bauweise | ABS-Gehäuse, Edelstahlplattform, berührungsloser Sensor, Transportgriff, Menüverriegelungsschalter, vordere Füllstandsanzeige |
Displaytyp | Dual-LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung + 3 LED |
Enthält | RS232, Netzstrom, wiederaufladbarer Akku, Abdeckung für den Gebrauch |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13405129
|
Ohaus™
30031823 |
3 kg |
677.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13415129
|
Ohaus™
30031824 |
6 kg |
677.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Berührungslose Sensoren an der Vorder- und Rückseite minimieren die Kontamination der Waage.
- Zwei hintergrundbeleuchtete Displays ermöglichen schnelles und einfaches Wiegen durch zwei Bediener.
- Schnelle Stabilisierung sorgt für erstklassigen Durchsatz
Spezifikation
210 Stunden mit wiederaufladbarem Akku | |
ABS-Gehäuse, Edelstahlplattform, berührungsloser Sensor, Transportgriff, Menüverriegelungsschalter, vordere Füllstandsanzeige | |
RS232, Netzstrom, wiederaufladbarer Akku, Abdeckung für den Gebrauch | |
311,00 x 327,00 mm | |
12,20 in. | |
225 mm | |
327,00 mm | |
4,60 in. | |
12,20 in. |
Ethernet (als Zubehör erhältlich) USB (als Zubehör erhältlich) RS232 (im Lieferumfang enthalten) Zweite RS232 (als Zubehör erhältlich) | |
Dual-LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung + 3 LED | |
ABS-Gehäuse, Plattform aus Edelstahl | |
311,00 x 327,00 x 117,000 mm | |
311,00 mm | |
12,90 in. | |
300 mm | |
117,000 mm | |
311,00 mm |