Learn More
Ohaus™ Kompakte Präzisionswaage Valor™ 7000
Kompakte, zuverlässige und langlebige Lebensmittelwaage, die Ihre Produktivität beim Wägen und Dosieren von Lebensmitteln erhöht.
Marke: Ohaus™ 30031823
660.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Berührungslose Sensoren an der Vorder- und Rückseite minimieren die Kontamination der Waage.
- Zwei hintergrundbeleuchtete Displays ermöglichen schnelles und einfaches Wiegen durch zwei Bediener.
- Schnelle Stabilisierung sorgt für erstklassigen Durchsatz
Spezifikation
210 Stunden mit wiederaufladbarem Akku | |
ABS-Gehäuse, Edelstahlplattform, berührungsloser Sensor, Transportgriff, Menüverriegelungsschalter, vordere Füllstandsanzeige | |
Dual-LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung + 3 LED | |
RS232, Netzstrom, wiederaufladbarer Akku, Abdeckung für den Gebrauch | |
ABS-Gehäuse, Plattform aus Edelstahl | |
0,200000 g | |
311,00 x 327,00 x 117,000 mm | |
311,00 mm | |
12,90 in. | |
300 mm | |
117,000 mm | |
311,00 mm |
Ethernet (als Zubehör erhältlich) USB (als Zubehör erhältlich) RS232 (im Lieferumfang enthalten) Zweite RS232 (als Zubehör erhältlich) | |
3 kg | |
0,100000 g | |
0,200000 g | |
Gehäuse V71P3T | |
311,00 x 327,00 mm | |
12,20 in. | |
225 mm | |
327,00 mm | |
4,60 in. | |
12,20 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ Kompakte Präzisionswaage Valor™ 7000 > 3 kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur