Learn More
Memmert™ Vakuumofen Thermotablett
Zusätzliches Thermoshelf-Edelstahl-Material 1,4404 (ASTM 316 l) für besonders korrosives Material mit integrierter großflächiger Heizung einschließlich lokaler Temperaturerfassung (Schaltung mit Pt100, 4-Drahtschaltung), individueller Übertemperaturschutz MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control) und Kalibrierzertifikat für jedes Regal
564.00 CHF - 810.16 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Kalibrierungszertifikat |
---|---|
Typ | Einlegeboden |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Individueller Übertemperaturschutz für jedes Regal-MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control) |
Enthält | Lokale Temperaturerfassung (Schaltung mit 4 Pt100-Drähten) |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11741464
|
Memmert™
VO29B00741 |
Modell 200 | Aluminium |
564.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11751464
|
Memmert™
VO49B00743 |
Modell 400 | Aluminium |
651.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11991449
|
Memmert™
VO29B00733 |
Modell 200 | Edelstahl |
564.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11323692
|
Memmert™
VO101B00744 |
Modell 500 | Aluminium |
810.16 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11901459
|
Memmert™
VO49B00734 |
Modell 400 | Edelstahl |
651.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11911459
|
Memmert™
VO101B00735 |
Modell 500 | Edelstahl |
764.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Spezifikation
Kalibrierungszertifikat | |
Einlegeboden | |
Individueller Übertemperaturschutz für jedes Regal-MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control) | |
Lokale Temperaturerfassung (Schaltung mit 4 Pt100-Drähten) |