Learn More
Memmert™ Vakuumofen Thermotablett
Zusätzliches Thermoshelf-Edelstahl-Material 1,4404 (ASTM 316 l) für besonders korrosives Material mit integrierter großflächiger Heizung einschließlich lokaler Temperaturerfassung (Schaltung mit Pt100, 4-Drahtschaltung), individueller Übertemperaturschutz MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control) und Kalibrierzertifikat für jedes Regal
Marke:  Memmert™ VO49B00734
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11901459
  • 651.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2025
Spezifikation
Kalibrierungszertifikat
Einlegeboden
Lokale Temperaturerfassung (Schaltung mit 4 Pt100-Drähten)
Modell 400
Individueller Übertemperaturschutz für jedes Regal-MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control)
Edelstahl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Vakuumofen Thermotablett > Edelstahl; Zur Verwendung mit Modell 400