Learn More
BD Vacutainer™ Urinanalyse-Röhrchen aus Kunststoff
Für die Entnahme und den Transport von Urinproben. BD Vacutainer™ Urinanalyse-Röhrchen aus Kunststoff sind sterile evakuierte Röhrchen mit oder ohne Konservierungsmittel zur Verwendung mit BD Entnahmegeräten. Erhältlich in vielen Größen mit rundem oder konischem Boden.
23.35 CHF - 412.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Urinalysis Tube
Einwegprodukt Single-use
Material PET
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Urinalysis
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Bodenform Verschlusstyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Bodenform Verschlusstyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
12967766
Unterlagen ansehen
BD
365000
9.5 mL Konisch Hemogard™
312.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15310614
Unterlagen ansehen
BD
368501
6 mL Round Hemogard™
23.35 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12957766
Unterlagen ansehen
BD
364992
8 mL Konisch Konventionelle Gummistopfen
412.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
BD Vacutainer™ Urinprodukte für die Entnahme und den Transport von Urinproben bieten den gleichen Grad an Sicherheit und Standardisierung wie BD Blutentnahmeprodukte.
  • Entwickelt, um genaue Patientenergebnisse zu liefern und gleichzeitig das Risiko zu verringern, dass medizinische Fachkräfte mit gefährlichen Proben in Berührung kommen
  • Zur Verwendung mit BD Entnahmegeräten, Probenbechern, 24-Stunden-3 l-Behältern und Transferhalmen
  • In auslaufsicheren Urinröhrchen können Urinproben sicher zur Analyse ins Labor transportiert werden
  • Die Optionen umfassen die Bodenform (rund oder konisch) und die Verschlussart (konventionell oder Hemogard™)
  • Die meisten Größen sind frei von Konservierungsmitteln/Zusatzstoffen
  • Das 8 ml-Röhrchen (Herst.-Nr. 364938) enthält ein Konservierungsmittel: 0,4 % Chlorhexidin, 5,6 % Ethylparaben und 94 % Natriumpropionat
Spezifikation
Spezifikation
Urinalysis Tube
PET
Urinalysis
Papier
Single-use
Steril
Urinentnahmegeräte (Becher, Transferhalme, 24 Std.-Behälter)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Vacutainer™ Urinanalyse-Röhrchen aus Kunststoff