Learn More
BD Vacutainer™ Urinanalyse-Röhrchen aus Kunststoff
Für die Entnahme und den Transport von Urinproben. BD Vacutainer™ Urinanalyse-Röhrchen aus Kunststoff sind sterile evakuierte Röhrchen mit oder ohne Konservierungsmittel zur Verwendung mit BD Entnahmegeräten. Erhältlich in vielen Größen mit rundem oder konischem Boden.
Marke: BD 364992
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
BD Vacutainer™ Urinprodukte für die Entnahme und den Transport von Urinproben bieten den gleichen Grad an Sicherheit und Standardisierung wie BD Blutentnahmeprodukte.- Entwickelt, um genaue Patientenergebnisse zu liefern und gleichzeitig das Risiko zu verringern, dass medizinische Fachkräfte mit gefährlichen Proben in Berührung kommen
- Zur Verwendung mit BD Entnahmegeräten, Probenbechern, 24-Stunden-3 l-Behältern und Transferhalmen
- In auslaufsicheren Urinröhrchen können Urinproben sicher zur Analyse ins Labor transportiert werden
- Die Optionen umfassen die Bodenform (rund oder konisch) und die Verschlussart (konventionell oder Hemogard™)
- Die meisten Größen sind frei von Konservierungsmitteln/Zusatzstoffen
- Das 8 ml-Röhrchen (Herst.-Nr. 364938) enthält ein Konservierungsmittel: 0,4 % Chlorhexidin, 5,6 % Ethylparaben und 94 % Natriumpropionat
Spezifikation
Urinanalyse-Röhrchen | |
Konventionelle Gummistopfen | |
PET | |
Konservierungsmittel: Ethylparaben, Natriumpropionat und Chlorhexidin | |
Urin-Analyse | |
Papier | |
8 mL |
Gelb/Rot | |
Ja | |
Steril | |
Konisch | |
Urinentnahmegeräte (Becher, Transferhalme, 24 Std.-Behälter) | |
Raumtemperatur |