Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ K3EDTA-Blutentnahmegefäße
Durch Spritzguss praktisch unzerbrechlich, daher sicherer als Glas
Marke:  Greiner Bio-One 455036
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12552936
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
VACUETTE™ EDTA Blood Collection tubes are used for determinations in EDTA whole blood for haematology. Available with K2EDTA, K2EDTA Separator and K3EDTA. VACUETTE™ K3EDTA tubes contain tri-potassium K3EDTA which blocks the coagulation cascade.
  • Die Röhrchen werden in Packungen zu 50 Stück geliefert.
  • Zur venösen Blutentnahme
  • Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem PET-Kunststoff
  • Bietet mehr Sicherheit und Hygiene bei der Probenentnahme sowie den Vorteil, dass sie so durchsichtig wie Glas sind.
  • Hauptsächlich in der Hämatologie
  • Die Innenwand ist mit sprühgetrocknetem K2EDTA als Antikoagulant beschichtet, um Calciumionen zu binden und die gerinnende Kaskade zu unterbrechen.
  • K2EDTA-Blutentnahmegefäße mit Gel-Separator und K3EDTA-Blutentnahmegefäße sind erhältlich.
  • Rosafarbene Kappen für die Immunhämatologie sind ebenfalls erhältlich.
  • CE-Kennzeichnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blutentnahmeröhrchen
PET
Sicherheitsschraubkappe
VACUETTE™ Blutentnahmekanülen
100 mm
Blutentnahme
K3-EDTA
Steril
9 ml
Schwarzer Ring, Lavendelkappe
16 x 100 mm
16 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One VACUETTE™ K3EDTA-Blutentnahmegefäße > Lavendel Sicherheitskappe mit Rand; 9 ml