Learn More
Cytiva VacuCap™ 90 PF Vakuumfiltrationsvorrichtungen
Innovative Flaschenaufsatzfilter für die schnelle Vakuumfiltration von 100 ml bis 5 l wässrigen Lösungen.
230.88 CHF - 311.00 CHF
Spezifikation
Material (Membran) | Supor (hydrophiles PES) |
---|---|
Porengröße | 0,8/0,2 μm |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17154371
|
Cytiva
4628 |
90 mm |
311.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
17194371
|
Cytiva
4638 |
60 mm |
230.88 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Supor (hydrophiles PES) | |
0,8/0,2 μm | |
Steril |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva VacuCap™ 90 PF Vakuumfiltrationsvorrichtungen