Learn More
BUCHI V-100 Vakuumpumpe
The Vacuum Pump V-100 is a chemically resistant PTFE diaphragm vacuum pump with space saving design. It covers essential needs in vacuum generation.
1940.00 CHF - 4665.00 CHF
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15354916
|
BUCHI
11V100111 |
I-100 Interface, Woulff-Flasche und sekundärer Kondensator mit Isolierung | N/A | ||||||
15374916
|
BUCHI
11V100000 |
Keine optionalen Geräte | N/A | ||||||
15304926
|
BUCHI
11V100010 |
Woulff-Flasche (ohne Schnittstelle oder sekundären Kondensator) | N/A | ||||||
15344916
|
BUCHI
11V100110 |
I-100 Interface und Woulff-Flasche (ohne sekundären Kondensator) | N/A | ||||||
15314926
|
BUCHI
11V100011 |
Woulff-Flasche, sekundärer Kondensator | N/A | ||||||
15394916
|
BUCHI
11V100002 |
Sekundäre Kühlfalle (keine Schnittstelle) | N/A | ||||||
15334926
|
BUCHI
11V100012 |
Woulff-Flasche, sekundäre Kühlfalle (keine Schnittstelle) | N/A | ||||||
15364916
|
BUCHI
11V100112 |
I-100-Schnittstelle, Woulff-Flasche und sekundäre Kühlfalle | N/A | ||||||
Beschreibung
- Effective vacuum source for limited budgets
- Small footprint saves valuable laboratory space
- Light weight and compact design with integrated carrying handle
- High up time due to low maintenance
- Accurate vacuum regulation thanks to optional interface
- Maximum longevity due to: Robust and stable design and Integrated ECO2 mode
- On/off-regulated by the Interface I-100, optimally suited to work with Rotavapor R-100
- Includes silencer and 2m of vacuum tubing
Spezifikation
100/240 V |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI V-100 Vakuumpumpe