Learn More
BUCHI V-100 Vakuumpumpe
The Vacuum Pump V-100 is a chemically resistant PTFE diaphragm vacuum pump with space saving design. It covers essential needs in vacuum generation.
Marke: BUCHI 11V100002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die V-100 ist eine wirtschaftliche und chemisch beständige Vakuumpumpe mit einem platzsparenden Design.
- Sie erfüllt die wesentlichen Anforderungen an die Vakuumerzeugung.
- Sie eignet sich optimal für die Arbeit mit I-100 und R-100.
Spezifikation
10 mbar (± 2 mbar) | |
1,5 m3/Std. | |
IP20 | |
1,013 bar |
Sekundäre Kühlfalle (keine Schnittstelle) | |
Membran-Vakuumpumpe | |
Rotationsverdampfung | |
100/240 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI V-100 Vakuumpumpe > Im Lieferumfang enthalten: Sekundäre Kühlfalle (keine Schnittstelle)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur