Learn More
UVP Tragbare Ersatzröhren für UV-Lampen
Für eine Vielzahl von Anwendungen, beispielsweise im Labor, in der Forschung oder der Kriminologie. UVP™ Ersatzröhren für tragbare UV-Lampen eignen sich für die tragbaren UV-Lampen des Modells ML-49 mit Griff.
39.30 CHF - 44.70 CHF
Spezifikation
Lichtquelle UV-A
Wirkleistung 6 W
Verpackungsmenge Je 1
Produkttyp UV-Lampe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Wavelength Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Wavelength Preis Menge & Verfügbarkeit  
11747993
Unterlagen ansehen
UVP
34-0015-01
365/284 nm
44.70 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12892979
Unterlagen ansehen
UVP
34-0016-01
365 nm
39.30 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Leichte Lampen sind zur einfachen Handhabung
  • Haltbares Plastikgehäuse
  • Sechs Watt
  • Modelle verfügbar mit kurzwelliger oder langwelliger UV-Strahlung oder einer Kombination Kurzwelle/Langwelle
  • Kombination kurzwellige/langwellige Version kommt mit einem Snap-on Wellenlängenselektor zum Umschalten zwischen den Wellenlängen
Spezifikation
Spezifikation
UV-A
6 W
Je 1
UV-Lampe
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP Tragbare Ersatzröhren für UV-Lampen