Learn More
UVP Tragbare Ersatzröhren für UV-Lampen
Für eine Vielzahl von Anwendungen, beispielsweise im Labor, in der Forschung oder der Kriminologie. UVP™ Ersatzröhren für tragbare UV-Lampen eignen sich für die tragbaren UV-Lampen des Modells ML-49 mit Griff.
Marke: UVP 34-0016-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Leichte Lampen sind zur einfachen Handhabung
- Haltbares Plastikgehäuse
- Sechs Watt
- Modelle verfügbar mit kurzwelliger oder langwelliger UV-Strahlung oder einer Kombination Kurzwelle/Langwelle
- Kombination kurzwellige/langwellige Version kommt mit einem Snap-on Wellenlängenselektor zum Umschalten zwischen den Wellenlängen
Spezifikation
UV-A | |
365 nm | |
ML-49 Tragbare UV-Lampe | |
UV-Lampe |
6 W | |
Röhre Multiband-Kurzwellen/Langwellen-Zubehör für tragbare UV-Lampen mit 6 W | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP Tragbare Ersatzröhren für UV-Lampen > Wellenlänge:365nm; 6w
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur