Learn More
UVP RADIOMETER,ANALOGUE,LONG WAVE MODEL J221 SELF
Photovoltaische UV-Messgeräte der J-Serie für genaue und reproduzierbare Messungen von UV-Lichtquellen im Bereich von 365 nm oder 254 nm
Marke:  UVP 97-0003-01
Artikelnummer. 12803039
  • 923.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit zwei Skalen für Messungen mit niedriger und hoher Intensität
  • Misst die Intensität von langwelligem UV (365 nm). Der Sensor ist von300 bis400 nm empfindlich und hat eine Spitzenempfindlichkeit bei365 nm
  • Für Fernmessungen wird der Sensor über ein 4 Fuß (1.2 m) langes Kabel mit dem Messgerät verbunden
  • Zwei Skalen messen einen großen Intensitätsbereich
  • Ein Infrarotfilter gewährleistet genaue Messwerte bei der Messung von Lichtquellen, die Infrarotstrahlung erzeugen
  • Der 5× Dämpfungsbildschirm ist für Messungen mit sehr hoher Lichtintensität geeignet
  • Die Messgeräte sind für maximale Transportfähigkeit mit einer eigenen Stromversorgung ausgestattet
Alle Messgeräte und Sensoren sind einzeln serialisiert, um die Rückverfolgbarkeit der Kalibrierung zu gewährleisten. Die Kalibrierung wird alle sechs Monate empfohlen und ist gemäß den veröffentlichten Standards von UVP zertifiziert und auf NIST rückführbar. Die Kalibrierungen werden im UVP-Werk durchgeführt.
Qualitätskontrolle
Spezifikation
Spezifikation
Photovoltaisches UV-Intensitätsmessgerät
Genaue und reproduzierbare Messwerte von langwelligem UV
365 nm
Name des Produkts
UVP RADIOMETER,ANALOGUE,LONG WAVE MODEL J221 SELF > J-221, 365 nm-UV-Intensitätsmessgerät