Learn More
Includes: Fotozelle mit Durchmesser von 2 Zoll (5.1 cm), 40 Zoll-Kabel (1 m), 9 V-Alkalibatterie, serieller RS-232-C-Ausgang für den Anschluss an IBM™-kompatible Computer oder Datenlogger.
Beschreibung
Das große LCD-Display zeigt mit 1.375 Zoll hohen Ziffern die Messwerte separat in Lux und in Foot-Candle sowie die ausgewählte Quelle (Tageslicht, Wolfram, Fluoreszenz oder Quecksilber) an.
Drei Bereiche
- Misst Lux von 0 bis 1999, 2000 bis 19,990 und 20,000 bis50,000 (mit Auflösungen von 1 bis 100 Lux)
- Misst Foot-Candles von 0 bis 199.9, 200 bis 1999 und 2000 bis 5000 (mit Auflösungen von 0.1 bis 10 ft.-c)
- Die Genauigkeit beträgt ±4.5 % über den gesamten Messbereich
- Nullpunkt-Referenzpunkte für Tageslicht, Wolfram, Fluoreszenz und Quecksilber; erfasst die Differenz in Prozent in Bezug zum Referenzpunkt
- Photodiode und Farbkorrekturfilter ermöglichen kosinus- und farbkorrigierte Messungen
- Zugriff auf höchste, niedrigste und mittlere Messwerte per Knopfdruck
- Mit der HOLD-Funktion wird die Anzeige zum Erfassen der Messwerte angehalten
- Optionales Datenerfassungssystem (11-661-22) oder Datenprotokollsystem (06-662-72), das für die Übertragung von Messwerten an den Computer erforderlich ist
Bestellinformation
Abmessungen: 7 x 3 x 1.5 in. (17.8 x 7.6 x 3.8 cm); Nettogewicht: 269 g (9.5 oz.); Easy-Use™ 115 V-Adapter (11-661-23), Datenerfassungssystem (11-661-22) und Datenprotokollsystem (06-662-72) als Zubehör erhältlich
Certifications
Mit ISO 17025-Zertifikat mit individueller Seriennummer, das die Rückverfolgbarkeit des Geräts auf die von NIST™ bereitgestellten Normen bescheinigt.
Spezifikation
Lichtmessgerät | |
±4.5 % des Skalenendwerts | |
3.2 cm | |
7 in. | |
Zwei Displays | |
0 bis 1999, 2000 bis 19,990 und 20,000 bis 50,000 | |
1 bis 100 Lux | |
7.62 cm |
±4.5 % des Skalenendwerts | |
Mit ISO 17025-Zertifikat mit individueller Seriennummer, das die Rückverfolgbarkeit des Geräts auf die von NIST™ bereitgestellten Normen bescheinigt. | |
Fotozelle mit Durchmesser von 2 Zoll (5.1 cm), 40 Zoll-Kabel (1 m), 9 V-Alkalibatterie, serieller RS-232-C-Ausgang für den Anschluss an IBM™-kompatible Computer oder Datenlogger. | |
17.78 cm | |
0 bis 199.9, 200 bis 1999 und 2000 bis 5000 | |
0.1 bis 10 Fuß.-c | |
3 in. | |
LCD |