Learn More
Uvex™ Gesichtsschutzschirm 9705
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe: 412 mm
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Unbeschichtet |
Linsenfärbung | Transparent |
Produkttyp | Faceshield |
Enthält | Kopfband |
Größe | 412 mm |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Plastic |
UV-Schutz | UV380. |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ Gesichtsschutzschirm 9705 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur