Learn More
Sperian™ Honeywell™ Clearways Gesichtsschutz
Click to view available options
Produkttyp:
Clearways-Gesichtsschutz
Visor
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei
Keine
Lens Material:
Acetat
Keine Angabe
Polycarbonat
Beschreibung
- Für die Landwirtschaft, Chemie- und Forstwirtschaft empfohlen
- Schützt vor Gefahren wie Abrieb, Luftpartikeln, Biogefahren, Chemikalien, Stößen, Spritzern u.v.m.
- Der sichere, praktische und wirtschaftliche integrierte Visierbeschlag sorgt für zusätzlichen Schutz
Bestellinformation
Hinweis: Das Bild zeigt sowohl den Gesichtsschutz als auch das Visier. Beide Teile müssen gesondert bestellt werden Siehe Gesichtsschutz (11886980) und Visiere (11806990, 12652733, oder 11896980).
Spezifikation
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Keine |
Produkttyp | Visor |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Lens Material | Acetat |