Learn More
Uvex™ 1 Sicherheitsschuh S 2
Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
145.00 CHF - 158.00 CHF
Specifications
Zertifizierung/Konformität | ESD-zertifiziert, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Bauweise/Design | Slipper |
Material | Microvelour |
Zehenmaterial | Composite |
Product Code | Brand | Größe | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Größe | Price | Quantity & Availability | ||||||
15381203
|
Uvex™
8544836 |
36 |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15391203
|
Uvex™
8544837 |
37 |
145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15301213
|
Uvex™
8544838 |
38 |
158.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15311213
|
Uvex™
8544839 |
39 |
145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15321213
|
Uvex™
8544840 |
40 |
145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15331213
|
Uvex™
8544841 |
41 |
145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15341213
|
Uvex™
8544842 |
42 |
145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15351213
|
Uvex™
8544843 |
43 |
145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15361213
|
Uvex™
8544844 |
44 |
145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15371213
|
Uvex™
8544845 |
45 |
145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15381213
|
Uvex™
8544846 |
46 |
150.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15391213
|
Uvex™
8544847 |
47 |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15301223
|
Uvex™
8544848 |
48 |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15311223
|
Uvex™
8544849 |
49 |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Specifications
ESD-zertifiziert, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC | |
Slipper | |
Composite | |
Unisex | |
No |
Schwarz | |
Microvelour | |
11 mm | |
Trainers | |
ESD Safety Shoe |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Uvex™ 1 Sicherheitsschuh S 2