Learn More
Uvex™ 1 Sicherheitsschuh
Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
153.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ESD-zertifiziert, EN ISO 20345: 2011 S1 SRC |
---|---|
Farbe | Schwarz, Grau |
Bauweise/Design | Slipper |
Material | Microvelour |
Zehenmaterial | Composite |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15390793
|
Uvex™
8511844 |
44 |
153.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15300803
|
Uvex™
8511845 |
45 |
153.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Spezifikation
ESD-zertifiziert, EN ISO 20345: 2011 S1 SRC | |
Slipper | |
Composite | |
Unisex | |
No |
Schwarz, Grau | |
Microvelour | |
11 mm | |
Trainers | |
ESD Safety Shoe |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ 1 Sicherheitsschuh