Learn More
Uvex™ 1 Sicherheitsschuh
Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
Marke: Uvex™ 8511844
97.91 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
ESD-zertifiziert, EN ISO 20345: 2011 S1 SRC | |
Slipper | |
44 | |
11 mm | |
Trainers | |
ESD Safety Shoe |
Schwarz, Grau | |
Microvelour | |
Composite | |
Unisex | |
No |