Learn More
Cytiva UV-Durchflusszelle
Der Aufbau der Durchflusszellen mit Lichtwellenleiter gewährleistet ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis bei minimaler Drift und Brechungsindexeffekten.
2940.00 CHF - 2980.00 CHF
Spezifikation
Typ UV-Durchflusszelle
Beschreibung Das Design der Durchflusszellen mit Lichtwellenleiter gewährleistet ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis bei minimaler Drift und Brechungsindexeffekten
Material PEEK, PTFE, Titanlegierung, Glas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Schichtdicke Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schichtdicke Preis Menge & Verfügbarkeit  
11350232
Unterlagen ansehen
Cytiva
18-1111-11
10 mm
2980.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11340232
Unterlagen ansehen
Cytiva
18-1111-10
2 mm
2940.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der Einsatz von Glasfasertechnik sorgt zusammen mit dem Design der Durchflusszelle für ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis bei minimalen Drift- und Brechungsindexeffekten. Der Monitor ist einfach zu bedienen, entweder als eigenständiger Detektor oder als Teil eines ÅKTA-Designsystems.
Spezifikation
Spezifikation
UV-Durchflusszelle
Das Design der Durchflusszellen mit Lichtwellenleiter gewährleistet ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis bei minimaler Drift und Brechungsindexeffekten
PEEK, PTFE, Titanlegierung, Glas
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva UV-Durchflusszelle