Learn More
Cytiva UV-Durchflusszelle
Der Aufbau der Durchflusszellen mit Lichtwellenleiter gewährleistet ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis bei minimaler Drift und Brechungsindexeffekten.
Marke: Cytiva 18-1111-10
2793.00 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Monitor wird als eigenständiger Detektor oder als Teil des AKTAdesign Systems verwendet
- UNF 10–32 Fingertight-Verbindungsstücke für Kapillarschläuche mit einem Außendurchmesser von 0,062 in.
- Hergestellt aus PEEK, PTFE, Ti-Legierung und Glas
Spezifikation
UV-Durchflusszelle | |
Das Design der Durchflusszellen mit Lichtwellenleiter gewährleistet ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis bei minimaler Drift und Brechungsindexeffekten | |
PEEK, PTFE, Titanlegierung, Glas | |
2 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14