Learn More
Kartell™ URINE BOTTLE, 2500 ml (VE=30)
Aus besonders langlebigem Polyethylen. Die Kartell™ Urinprobenflasche bietet eine hervorragende Lösung für Probenahme, Lagerung und Transport von Urin.
Marke:  Kartell™ 0048200
Artikelnummer. 10284694
  • 144.00 CHF / 30 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • CE-Kennzeichnung, IVD-Zulassung
  • Aus Polyethylen
  • Mit Kappe für einfache Probenahme
  • Graduierung in 100 ml
Spezifikation
Spezifikation
Urinflasche
Polyethylen
2500 mL
Je 1
Schraubverschluss
Für einfache Probenahme
250 mm
2500 mL
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ URINE BOTTLE, 2500 ml (VE=30) > dimCapacityMetric: 2500 ml