Learn More
KARTELL Graduated Bottle
The Graduated Bottle has a specific design with a rectangular base for easy storage.
Marke:  KARTELL 0047900
Artikelnummer. 10171573
  • 154.00 CHF / 52 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-10-2025
Beschreibung
  • Specific design with rectangular base thought for easy storage of the bottles on the shelves and for enhanced stability when in use; the ergonomic design of the handgrip allows easy pouring.
  • Screw capped and graduated up to 2000 mL.
  • CE IVDR product
Spezifikation
Spezifikation
Urinflasche
Yes
Nicht steril
2 L
Reusable
HDPE
0.53 gal.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KARTELL Graduated Bottle > Kapazität: 2000 ml