Learn More
Harnstoff,99%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10200001
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Harnstoff,99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10200001 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Kunststoffflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10200001
Marke: Thermo Scientific Acros 424585000
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-13-6
MDL-Nummer MFCD00008022
InChI-Schlüssel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-Name Harnstoff
SMILES C(=O)(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Urea
Hinweise zur Zersetzung >132°C
Schmelzpunkt 131,0°bis 135,0 °C
Farbe Weiß
Glührückstand 0.01% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel CH4N2O
Strukturformel H2NCONH2
Menge 500 g
Beilstein 03, 42
Fieser 01,1262; 02,455
Merck Index 15, 10052
Löslichkeitsinformationen 0.01% max. Insoluble Matter
Molekulargewicht (g/mol) 60.056
Formelmasse 60.06
Dampfdruck 1.25mmHg at 25°C
Reinheit (%) 99%
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Feine Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerB0157018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2025 Artikelnummer424585000,424581000,424580100,424580025
ChargennummerA0431020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Artikelnummer424585000,424581000,424580100,424580025
ChargennummerA0463579 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/06/2024 Artikelnummer424585000,424581000,424580100,424580025
ChargennummerB0150155A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Artikelnummer424585000,424581000,424580100,424580025
ChargennummerB0148758 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Artikelnummer424585000,424581000,424580100,424580025
Name des Produkts
Harnstoff,99%, Thermo Scientific Chemicals >