Learn More
Harnstoff, 98 %, reinst, Perlen, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60.06 g/mol
36.18 CHF - 191.28 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 57-13-6
Summenformel CH4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 60.06
MDL-Nummer MFCD00008022
InChI-Schlüssel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-Name Harnstoff
SMILES C(=O)(N)N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10434795
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
197460010
1 kg Kunststoffflasche
36.18 CHF
1 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10266970
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
197460050
5 kg Plastikeimer
95.68 CHF
5 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10648124
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
197460100
10 kg Plastikeimer
191.28 CHF
10 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
GHS P Statement:
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
missing translation for 'einecsNumber' : 200-315-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse YR6250000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Harnstoff, 98 %, reinst, Perlen, Thermo Scientific Chemicals