Learn More
Harnstoff, 98 %, reinst, Perlen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10648124
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Harnstoff, 98 %, reinst, Perlen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10648124
10 kg, Plastikeimer
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10648124
Marke: Thermo Scientific Acros 197460100
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-13-6
Summenformel CH4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 60.06
MDL-Nummer MFCD00008022
InChI-Schlüssel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-Name Harnstoff
SMILES C(=O)(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Urea
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 131,0°bis 135,0 °C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (ex N)
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel H2NCONH2
Menge 10 kg
Beilstein 03, 42
Fieser 01,1262; 02,455
Merck Index 15, 10052
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, concentrated hcl, practically insoluble in chloroform and ether, soluble in methanol: 16.6 g/100 mL, soluble in ethanol: 5 g/100 mL
Formelmasse 60.06
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Physikalische Form Perlen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471101 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number197460050,197460100,197460010
ChargennummerA0431579 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/12/2023 Catalog Number197460050,197460100,197460010
ChargennummerA0458845 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2023 Catalog Number197460050,197460100,197460010
ChargennummerA0452859 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number197460050,197460100,197460010
ChargennummerA0392810 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number197460050,197460100,197460010
Name des Produkts
Harnstoff, 98 %, reinst, Perlen, Thermo Scientific Chemicals >