Learn More
Thermo Scientific Chemicals Uracil, ≥ 99 %
CAS: 66-22-8 | C4H4N2O2 | 112.09 g/mol
90.45 CHF - 1533.63 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 66-22-8
Summenformel C4H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 112.09
MDL-Nummer MFCD00006016
InChI-Schlüssel ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym uracil, 2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 2,4-dioxopyrimidine, pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, pirod, 2,4-pyrimidinedione, pyrod, hybar x
PubChem CID 1174
ChEBI CHEBI:17568
IUPAC-Name 1H-Pyrimidin-2,4-Dion
SMILES O=C1NC=CC(=O)N1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10418130
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
157300250
25 g Kunststoffflasche
90.45 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10265580
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
157301000
100 g Kunststoffflasche
191.96 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10657943
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
157305000
500 g Kunststoffflasche
413.06 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15199193
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
157300025
2.5 kg Kunststoffflasche
1533.63 CHF
2.50 Kilogramm
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 200-621-9
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Uracil, ≥ 99 %